Läs mer
Zinkglukonathydrat, 97 %
Produktkod. 11406206
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406206 100 g 100g
11416206 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23022.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4468-02-4 | C4H7NO | 85,11 g/mol
Zinkglukonathydrat används som en livsmedelstillsats, en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Zinkglukonathydrat används som livsmedelstillsats, en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten 100g/l.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4468-02-4
MDL-nummer MFCD00868110
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc gluconate hydrate
pH 6.5
Odör Odorless
Molekylformel C12H22O14Zn
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,4456
Synonym zinc ii gluconate hydrate, zinc 2+ bis d-gluconate hydrate
Löslighetsinformation Soluble in water 100g/ l.
InChI-nyckel WHMDKBIGKVEYHS-IYEMJOQQSA-L
LEDER [Zn++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
IUPAC-namn zink;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 455.67
PubChem CID 131674739
Formel vikt 455.69 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.