Läs mer
Zinc Glycinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Glycinate |
| CAS | 7214-08-6 |
| Molekylformel | C4H8N2O4Zn |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Glycine Zinc Salt (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H5NO2.Zn/c2*3-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | NCC(=O)O[Zn]OC(=O)CN |
| IUPAC-namn | bis[(2-aminoacetyl)oxy]zinc |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.5 |
| Formel vikt | 211.9776 |