Läs mer
Zink, granulat, 30 mesh
Produktkod. 10485425 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10485425 100 g Plastflaska 100g
10276800 500 g Plastflaska 500g
10492875 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10485425 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222611000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-66-6
Molekylformel Zn
Molekylvikt (g/mol) 65.38
MDL-nummer MFCD00011291
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-namn zink
LEDER [Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc
Färg Grå
Namnnotering 30 mesh, p.a.
Smältpunkt 420.0°C
Kokpunkt 907.0°C
Densitet 7.1400g/mL
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Form Fine Granular Powder
Linjär formel Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Merck Index 15, 10326
Formel vikt 65.38
Procent renhet ≥99.7%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc, granular, 20 mesh
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P222-Undvik kontakt med luft.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med sand.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.