Läs mer
Zink, Granular, 40 Mesh, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15588274 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15588274 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15588274 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 425201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc
CAS 7440-66-6
Kvantitet 500 g
Maskstorlek 40 Mesh
Förpackning Poly flaska
Form Granular
Molekylformel Zn
MDL-nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Zn]
IUPAC-namn zink
Molekylvikt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Formel vikt 65.39
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).