Läs mer
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Produktkod. 11338378
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338378 1 g 1g
11328378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039559.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16743-33-2 | C10H6F12O6Zn | 515.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16743-33-2
Molekylformel C10H6F12O6Zn
Molekylvikt (g/mol) 515.51
MDL-nummer MFCD00150577
InChI-nyckel HHDNHEKLDWSJAJ-LJDKTGGESA-L
Synonym zinc hexafluoroacetylacetonate hydrate, zinc hexafluoroacetylacetonate dihydrate, zinc hexafluoro 2,4-pentanedionate, zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, hexafluoroacetylacetone zinc derivative dihydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy zincio oxy pent-3-en-2-one dihydrate
PubChem CID 72376390
LEDER O.O.[Zn++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Smältpunkt 157°C to 158°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn zink(2+)bis((2Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olat)dihydrat
Formel vikt 515.49 (479.47 Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.