Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Hydroxide |
| CAS | 20427-58-1 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | H2O2Zn |
| Synonym | zinc hydroxide, zinc hydroxide zn oh 2, zinc 2+ ion dioxidanide, zinc, ion zn2+ bis oh- |
| InChI-nyckel | UGZADUVQMDAIAO-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [OH-].[OH-].[Zn+2] |
| IUPAC-namn | zink;dihydroxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.394 |
| PubChem CID | 9812759 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- zinx hydroxide
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc Hydroxide