Läs mer
Zink(II) acetylacetonat, ca. 25 % Zn
Produktkod. 10176863 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10176863 5 g Glasflaska 5g
10569833 100 g Glasflaska 100g
10783245 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10176863 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388770050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14024-63-6 | C10H14O4Zn | 263,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14024-63-6
Molekylformel C10H14O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 263.60
MDL-nummer MFCD00000035
InChI-nyckel CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L
Synonym zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 131675103
LEDER [Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kokpunkt 129.0°C to 131.0°C (10.0mmHg)
Kemiskt namn eller material Zinc(II) acetylacetonate
Smältpunkt 124.0°C to 126.0°C
Färg Vitt till elfenben
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 6.9g/L (20°C)
IUPAC-namn zink;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
Formel vikt 263.59
Procent renhet ∼25% (Zn)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc(II) acetylacetonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.