Läs mer
Zink(II) Trifluorometanesulfonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc(II) Trifluoromethanesulphonate |
| CAS | 54010-75-2 |
| Molekylformel | C F3 O3 S . Zn |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CHF3O3S.Zn/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+2/p-1 |
| LEDER | [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | zink; trifluorometansulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.478 |
| Formel vikt | 212.881 |