Läs mer
Zinkjodid, 98+%, ren
Produktkod. 10686782 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10686782 250 g Glasflaska 250g
10378340 50 g Glasflaska 50g
10677934 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10686782 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208062500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10139-47-6
Molekylformel I2Zn
Molekylvikt (g/mol) 319.19
MDL-nummer MFCD00011299
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc iodide
Smältpunkt 446 °C
Namnnotering 98+%
Färg Beige-Gul till Vit
Fysisk form Hygroscopic Crystalline Powder or Crystals
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98% min. (Argentometri)
Linjär formel ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Merck Index 15, 10339
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkalier, lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 319.19
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.74, 4.7400g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.