Läs mer
Zinkjodid, 98 %
Produktkod. 15431007
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431007 250 g 250g
15421007 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011661.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10139-47-6
Zinkjodid används ofta som en röntgenogenomskinlig penetrering i industriell radiografi för att förbättra kontrasten mellan skadan och intakt komposit.n tillsammans med osmiumtetroxid ZnI2 används som färg i elektronmikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10139-47-6
MDL-nummer MFCD00011299
Specifikationer
Kokpunkt 625 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Zinc iodide
Smältpunkt 446 °C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Linjär formel ZnI2
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10140
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten, glycerol, alkohol, eter
Formel vikt 319.18
Procent renhet 98%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 4.74 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.