Läs mer
Zinc Iodide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10540151 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10540151 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10540151 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer Z/1100/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 446°C
CAS 10139-47-6
Färg Cream
pH 5.6
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel I2Zn
MDL-nummer 11299
Formel vikt 319.19g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.