Läs mer
Zinkjodid, TRC
Produktkod. 30454595
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30454595 1 g
1 options
Produktkod. 30454595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ4396751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Iodide
CAS 10139-47-6
Kvantitet 1 g
Molekylformel I2Zn
Synonym NSC 39113, Zinc Diiodide
InChI formel InChI=1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
LEDER I[Zn]I
IUPAC-namn diiodozink
Molekylvikt (g/mol) 319.19
Formel vikt 317.7381