Läs mer
Zinkjodid, ultratorr, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11398587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398587 5 g 5g
11388587 25 g 25g
11308597 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035727.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10139-47-6 | ZnI2
Zinkjodid används som en röntgenogenomskinlig penetrant i industriell radiografi för att förbättra kontrasten. Den används som elektrodfack och som fläck i elektronmikroskopi i samband med osmiumtetroxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10139-47-6
Molekylformel ZnI2
MDL-nummer MFCD00011299
Specifikationer
Kokpunkt 625 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Zinc Iodide
Smältpunkt 446 °C
Namnnotering Ampolerad under argon
Fysisk form Granulat
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99,9 %, metallbas
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 319.18
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 4.74
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.