Läs mer
Zink järnoxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373577
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11373577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 019407.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12063-19-3 | Fe2H2O4Zn | 243.082 g/mol
Järnoxid av zink används som pigment, särskilt i applikationer relaterade till värmestabilitet. Det används också i högkorrosionsbeständiga beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12063-19-3
Molekylformel Fe2H2O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 243.082
MDL-nummer MFCD00049621
InChI-nyckel NNGHIEIYUJKFQS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinc ferrite
PubChem CID 11831558
IUPAC-namn hydroxi(oxo)järn; zink
LEDER O[Fe]=O.O[Fe]=O.[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc iron oxide
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 241.06
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.