Läs mer
Zinkisotopstandard: Zn @ 10 μg/ml i 2 % HNO3 (anrikat i Zn-68)
Produktkod. 30323883
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30323883 50 ml 50ml
1 options
Produktkod. 30323883 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLIS68ZN50
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc-68
CAS 14378-35-9
Analyt- eller komponentnamn Zinc-68
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 68 Zn
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym 68 Zn
InChI formel InChI=1 S/Zn/i1+3
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [68 Zn]
Element Zn
IUPAC-namn Zink-68
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 67.92
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 67.9248