Läs mer
Zinkmeso-tetrafenylporfin
Produktkod. 11368358
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368358 0.5 g 0.5g
11358358 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039552.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 14074-80-7 | C44H28N4Zn | 678,12 g/mol
Ett porfyrin som används i lysdioder. Det har värdefulla biologiska tillämpningar inom molekylärbiologi, fluoroimmunoanalys och nya läkemedelsutvecklingar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14074-80-7
Molekylformel C44H28N4Zn
Molekylvikt (g/mol) 678.12
MDL-nummer MFCD00012155,MFCD00012155
InChI-nyckel FGEZGTKFMCNEOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc meso-tetraphenylporphine
PubChem CID 91667917
IUPAC-namn 5,10,15,20-tetrafenylporfyrin-22,24-diid;zink
LEDER [Zn].[N-]1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1[N-]C(C=C1)=C(C1=NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc meso-tetraphenylporphine
Färg Lila
Odör Luktfritt
Kvantitet 0.5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 678.1
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.