Läs mer
Zinkmolybdenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423870
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423870 25 g 25g
11413870 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089937.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13767-32-3 | ZnMoO4
Används som korrosionsinhibitor i färger, lim, primer på metallytor, såsom stål och aluminium. Den kan appliceras med pensel eller spray, och är lämplig som efterblästring eller efterbetning, primer för plätering, som underlack för alkydemaljer. Används även för dielektriska och isoleringsapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13767-32-3
Molekylformel ZnMoO4
MDL-nummer MFCD00049622
Synonym Zinc molybdate
Specifications
Kemiskt namn eller material Zinc molybdenum oxide
Smältpunkt >700°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 225.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.