Läs mer
Zinkneodecanoat, Zn 17,9–18,2 %
Produktkod. 11399677
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399677 5 kg 5kg
11309687 250 g 250g
11389677 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041312.A7
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 27253-29-8 | C20H40O4Zn | 409,916 g/mol
Zinkneodekanoat används som katalysator, smörjmedelstillsats och torkare. Vidare används det vid tillverkning av gummi- och plastprodukter. Dessutom fungerar den som en polyuretankatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27253-29-8
Molekylformel C20H40O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 409.916
MDL-nummer MFCD00014384
InChI-nyckel VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
PubChem CID 117064711
IUPAC-namn 7,7-dimetyloktansyra; zink
LEDER CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc neodecanoate
Färg Brun
Flampunkt 102 °C (96 °C)
Kvantitet 5 kg
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 407.89
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.