Läs mer
Zinc neodecanoate, Zn 17.9-18.2%
Produktkod. p-7051478
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 11309687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041312.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27253-29-8 | C20H40O4Zn | 409.916 g/mol
Zinkneodekanoat används som katalysator, smörjmedelstillsats och torkare. Vidare används det vid tillverkning av gummi- och plastprodukter. Dessutom fungerar den som en polyuretankatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27253-29-8
Molekylformel C20H40O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 409.916
MDL-nummer MFCD00014384
InChI-nyckel VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
PubChem CID 117064711
IUPAC-namn 7,7-dimetyloktansyra; zink
LEDER CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc neodecanoate
Färg Brun
Flampunkt 102°C (216°F)
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 407.89
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.