Läs mer
Zinknitrat, 6-hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Nitrate |
| Namnnotering | 6-Hydrate |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 2.07kg |
| Formel vikt | 297.47 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ Reagens |