Läs mer
Zinc Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Produktkod. 15612280 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
7 kg
Förpackning:
Drum with inliner
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
7kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15612280 100 g Poly Bottle 100g
15622280 500 g Poly Bottle 500g
15632280 7 kg Drum with inliner 7kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15612280 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 228737100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10196-18-6
Molekylformel H12N2O12Zn
Molekylvikt (g/mol) 297.48
MDL-nummer MFCD00149889
InChI-nyckel JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
LEDER O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Nitrate Hexahydrate
Smältpunkt 38.9°C
Färg White
Kvantitet 100 g
Linjär formel Zn(NO3)2 · 6H2O
UN-nummer UN1514
Löslighetsinformation Soluble in water
IUPAC-namn zinc;dinitrate;hexahydrate
Formel vikt 297.49g/mol
Procent renhet 98%
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder or Crystals or Flakes
Densitet 2.060g/cm3