Läs mer
Zinc nitrate hexahydrate, 99% (metals basis)
Produktkod. p-4412873
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
Product Code. 11311679
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012313.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297.48 g/mol
Zinknitrathexahydrat används vid syntes av koordinationspolymerer. Det används vid framställning av zinkoxidbaserade nanotrådar. Det används också som betningsmedel vid färgning. Det är involverat i framställningen av ett nytt mikroporöst, organiskt mallat zinkfosfat, som kan användas som katalysatorer och andra tillämpningar som involverar mikroporositet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10196-18-6
Molekylformel H12N2O12Zn
Molekylvikt (g/mol) 297.48
MDL-nummer MFCD00149889
InChI-nyckel JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC-namn zink(2+)hexahydratdinitrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Zinc nitrate hexahydrate
Smältpunkt ∽36°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcoholSoluble in water and ethanol.
Formel vikt 297.47 (189.38 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.07 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc nitrate hexahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nitric acid, zinc salt, hexahydrate, zinc nitrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.