Läs mer
Zinknitrathexahydrat, Puratronic™ 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11326158
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326158 250 g 250g
11316158 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011136.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297,48 g/mol
Zinknitrathexahydrat används som analytiskt reagens, katalysator och som betningsmedel vid färgning. Den finner tillämpning inom elförzinkning, gummiindustrin och inom vattenbehandlingsindustrin. Det används i stor utsträckning som prekursor för syntes av zinkoxid. Det används vid framställningen av stålfosfateringsmedel. Inom jordbruket används det för att ge näring och skydda fruktträd från surt regn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10196-18-6
Molekylformel H12N2O12Zn
Molekylvikt (g/mol) 297.48
MDL-nummer MFCD00149889
InChI-nyckel JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
LEDER O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc nitrate hexahydrate
Smältpunkt ∼36 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.07 g/mL
Linjär formel Zn(NO3)2·6H2O
UN-nummer UN1514
Merck Index 14,10144
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
IUPAC-namn zink(2+)hexahydratdinitrat
Formel vikt 297,47 (189,38 Vattenfria källor)
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.