Läs mer
Zinknitrat hexahydrat, TRC
Produktkod. 30456882
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30456882 1 g
1 options
Produktkod. 30456882 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ4398001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Nitrate Hexahydrate
CAS 10196-18-6
Kvantitet 1 g
Molekylformel H12N2O12Zn
Synonym Nitric Acid Zinc Salt Hydrate, Nitric Acid Zinc Salt Hexahydrate, Zinc Dinitrate Hexahydrate
InChI formel InChI=1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
LEDER O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-namn zink; dinitrat; Hexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 297.51
Formel vikt 295.9682