Läs mer
Zinkoxalatdihydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382078
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382078 25 g 25g
11392078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012985.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55906-21-3 | C2H6O6Zn | 191.44 g/mol
Zinkoxalatdihydrat används som en kemisk syntesmellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55906-21-3
MDL-nummer MFCD00150611
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxalate dihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel C2H6O6Zn
Linjär formel ZnC2O4·2H2O
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,10146
Synonym zinc oxalate dihydrate, zinc oxalate, c2o4zn.2h2o
Löslighetsinformation Soluble in dilute mineral acids.
InChI-nyckel PLYRAVNBPDIEOH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(=O)O)O.O.O.[Zn]
IUPAC-namn oxalsyra; zink; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 191.44
PubChem CID 91886451
Formel vikt 189.42 (153.39 Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Densitet 3.28 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.