Läs mer
Zinkoxalatdihydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392078
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392078 100 g 100g
11382078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012985.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55906-21-3 | C2H6O6Zn | 191.44 g/mol
Zinkoxalatdihydrat används som en kemisk syntesmellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55906-21-3
MDL-nummer MFCD00150611
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxalate dihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel C2H4O6Zn
Linjär formel ZnC2O4·2H2O
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,10146
Synonym 5-chloro-2-methoxyaniline hydrochloride, hindamine red r, azobase cas, hindasol red rc, stabamine red rc, devol red j, fast red r base, red base ciba i, red base irga i, red salt ciba i
Löslighetsinformation Soluble in dilute mineral acids.
InChI-nyckel WCKIDCVWRJUPFY-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.[Zn++].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC-namn 5-klor-2-metoxianilin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 189.43
PubChem CID 77957
Formel vikt 189.42 (153.39 Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Densitet 3.28 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc oxalate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxalate dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.