Läs mer
Zinc oxide, 99.5+%
Produktkod. 13428438 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13428438 5 kg Plasttrumma 5kg
10236300 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13428438 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194890050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-13-2
Molekylformel OZn
Molekylvikt (g/mol) 81.38
MDL-nummer MFCD00011300
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-namn oxozink
LEDER O=[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxide
Smältpunkt 1975.0°C
Namnnotering 99.5+%
Färg Vit eller Vit-Gul
Fysisk form Amorft pulver
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99.5% min. (Complexometry)
Linjär formel ZnO
Merck Index 15,10347
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol
Formel vikt 81.38
Procent renhet ≥99.5%
Förpackning Plasttrumma
Rester efter antändning 1% max. (1 g,500°C)
Densitet 5.6, 5.6000g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.