Läs mer
Zinkoxid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11359798
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359798 100 g 100g
11349798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044264.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Zinkoxid ingår i pulver, salvor och pastor. Som acceleratoraktivator, pigment och förstärkningsmedel i gummi, salvor, pigment och mögeltillväxthämmare i färger, uv-absorbent i plast, keramik, golvplattor, glas, zinksalter, fodertillsats, kosttillskott, kosmetika för fröbehandling, fotokonduktor i kontorskopieringsmaskiner och i färgfotografering, piezoe, färgfotografering, piezoe.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-13-2
Molekylformel OZn
Molekylvikt (g/mol) 81.38
MDL-nummer MFCD00011300
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-namn oxozink
LEDER O=[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxide
Smältpunkt 1975 °C
Namnnotering 10 till 12 mm i diameter x 4 till 5 mm tjock
Fysisk form Tablets
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,10147
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 81.37
Procent renhet 99.9%
Odör Luktfritt
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.