Läs mer
Zinkoxid, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11337277
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337277 500 g 500g
11347277 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011558.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Zinkoxid används som solskyddsmedel. Det fungerar som tillsats i produkter som cigarettfilter, plast, rostskyddande beläggningar, keramik, glas, cement, smörjmedel, salvor, lim, tätningsmedel, pigment, batterier, ferriter, brandskyddsmedel och första hjälpen-tejper. Zinkoxid spelar en viktig roll i textilier som UV-absorberare. Det kan skydda gummi från svamp och UV-ljus. Som en halvledare med breda bandgap med gynnsamma egenskaper har den potential att användas i transparenta elektroder, i nanorodsensorer, i flytande kristallskärmar, som tunnfilmstransistorer och lysdioder och i värmeskyddande fönster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-13-2
Molekylformel OZn
Molekylvikt (g/mol) 81.38
MDL-nummer MFCD00011300
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-namn oxozink
LEDER O=[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxide
Smältpunkt 1975 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,0 % min.
Densitet 5.606
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Lösliga i utspädd ättiksyra och utspädd mineralsyra.
Formel vikt 81.37
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.