Läs mer
Zinkoxid, ACS-reagens
Produktkod. 10311261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10311261 1 kg Plastflaska 1kg
10720492 5 g Glasflaska 5g
10390064 100 g Plastflaska 100g
10701915 500 g Plastflaska -
11914141 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10311261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.52 SEK
    970.65 SEK / 1kg
    Save 109.87 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-13-2
Molekylformel OZn
Molekylvikt (g/mol) 81.38
MDL-nummer MFCD00011300
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-namn oxozink
LEDER O=[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxide
Smältpunkt 1975,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Linjär formel ZnO
Fieser 01,1294; 05,622
Merck Index 15,10347
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,6 mg/l (29 °C). Andra lösligheter: löslig i syror och alkalier, löslig i utspädda ättiksyror eller mineralsyror, ammoni, ammoniumkarbonat, fast alkalihydroxid solutio, olöslig i alkohol
Formel vikt 81.38
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Densitet 5.6, 5.6000g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.