Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc oxide |
| Smältpunkt | 1975,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | ZnO |
| Fieser | 01,1294; 05,622 |
| Merck Index | 15,10347 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 1,6 mg/l (29 °C). Andra lösligheter: lösliga i syror och alkalier, lösliga i utspädda ättiksyror eller mineralsyror, ammoni, umkarbonat, fast alkalihydroxidlösning, olösliga i alkohol |
| Formel vikt | 81.38 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Zinc oxide
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.