Läs mer
Zinkoxid, tung, 98 %
Produktkod. 11433267
Change view
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433267 1000 g 1000g
11443267 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16188.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Används huvudsakligen för beläggning av hjälpmedel, elektronikkemikalier, läderhjälpmedel, papperskemikalier, petroleumtillsatser, plasthjälpmedel, gummihjälpmedel, ytaktiva ämnen, textilhjälpmedel. Nanometer zinkoxid kan också användas för högkvalitativt keramiskt material, kan minska sintringstemperaturen och uppnå syftet att spara energi. Används som svavelaktiva medel och förstärkningsmedel för olika naturgummi och sammansatta gummiprodukter samt färgämnen och fyllmedel i vitt lim. Det kan också användas som tillsatser för att förbättra textil, textil ultraviolett resistent funktion och självrengörande förmåga, kan också användas i foderindustrin tillsats
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används
huvudsakligen för beläggning av hjälpmedel, elektronikkemikalier, läderhjälpmedel, papperskemikalier, petroleumtillsatser, plasthjälpmedel, gummihjälpmedel, ytaktiva ämnen, textilhjälpmedel. Nanometer zinkoxid kan också användas för högkvalitativt keramiskt material, kan minska sintringstemperaturen och uppnå syftet att spara energi. Används som svavelaktiva medel och förstärkningsmedel för olika naturgummi och sammansatta gummiprodukter samt färgämnen och fyllmedel i vitt lim. Det kan också användas som tillsatser för att förbättra textil, textil ultraviolett resistent funktion och självrengörande förmåga, kan också användas i
foderindustrin
tillsats Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från stark alkalisk jordartsmetall. Alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-13-2
Molekylformel OZn
Molekylvikt (g/mol) 81.38
MDL-nummer MFCD00011300
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-namn oxozink
LEDER O=[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxide
Smältpunkt 1975°C
Namnnotering heavy
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,10147
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 81.37
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Densitet 5.606
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.