Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Oxide |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | ZnO |
| UN-nummer | 3077 |
| Formel vikt | 81.39g/mol |
| Procent renhet | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Kvalitet | puriss. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Zinc oxide
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Contain: zinc oxide