Läs mer
Zinkoxid, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15631430 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15631430 6 x 1 kg Paket med 6
15611430 100 g 100g
15621430 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15631430 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 144396X1KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , 99-100,5 % (beräknat för torkat ämne)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-13-2
Molekylformel OZn
Molekylvikt (g/mol) 81.38
MDL-nummer MFCD00011300
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-namn oxozink
LEDER O=[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Oxide
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel ZnO
UN-nummer UN3077
Formel vikt 81.39
Procent renhet 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.