Läs mer
Zinkoxid, NanoArc™ ZN-0605
Produktkod. 15452467
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452467 500 g 500g
15442467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045849.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Används vid framställning av NaZnSiO3OH, ett nytt kiralt rammaterial som har potentiell tillämpning vid jonbyte, adsorption eller katalys. Används inom elektronikindustrin, instrumentindustrin, tillverkning av elektrisk utrustning, bildinspelare, reostat, fosfor. Används som solskyddsmedel i kosmetika, antibakteriell och hälsoskyddande antiager; UV-skydd; Piezoelektrik; Högtemperatursmörjmedel i gasturbinmotorer; Flamskyddsmedel; Adsorption; Dentala cement; Miljösanering; Gassensorer; Fotokatalytisk dekontaminering; Dämpning av ultraviolett ljus; Demilitarisering av kemiska och biologiska krigföringsmedel; Kosmetika och kosmetika; Elektroder för solceller; Varistorer; Pigment för färger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-13-2
Molekylformel OZn
Molekylvikt (g/mol) 81.38
MDL-nummer MFCD00011300
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-namn oxozink
LEDER O=[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxide NanoArc™ ZN-2605
Smältpunkt 1975 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel ZnO
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,10147
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 81.37
Odör Luktfritt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc oxide, NanoArc ZN-0605
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.