Läs mer
Zinkoxid, NanoArc™ ZN-0625, 50 % i 1,2-propandiol monometyleteracetat, kolloidal dispersion med dispergeringsmedel
Produktkod. 11490900
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490900 100 g 100g
11400910 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490900 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044924.22
 Begränsad artikel
I lager
Kolloidal dispersion med dispergeringsmedel | CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Zinkoxiddispersion i Dowanol PMA lämplig för inkorporering i en mängd olika beläggningsformuleringar
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Zinkoxiddispersion i Dowanol™ PMA lämplig för inkorporering i en mängd olika beläggningsformuleringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-13-2
Molekylformel OZn
Molekylvikt (g/mol) 81.38
MDL-nummer MFCD00011300
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-namn oxozink
LEDER O=[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxide, NanoTek™ Z1102PMA
Namnnotering 50 % i 1,2-propandiol monometyletetat, kolloidal dispersion med dispergeringsmedel
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 50% i 1, 2-propandiol monometyleteracetat
UN-nummer UN1993
Formel vikt 81.37
Odör Esterliknande
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.