Läs mer
Zinkoxid, NanoTek∣r
Produktkod. 11450880
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450880 500 g 500g
11440880 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450880 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044899.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
NanoTek™ zinkoxid, på grund av den lilla partikelstorleken, kan ge UV-skydd samtidigt som den bibehåller en hög nivå av transparens i beläggningar, polymerer, caulks, lim och andra hartssystem Zinkoxidnanopartiklar används vid tillverkning av gummi och cigaretter. Det spelar en viktig roll i färger som beläggningsmedel. Det används i krämer och salvor, som används för att behandla hudsjukdomar. Det fungerar som en tillsats vid tillverkning av betong. Det används också i keramisk industri och som tillsats i livsmedelsprodukter som frukostflingor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-13-2
Molekylformel OZn
Molekylvikt (g/mol) 81.38
MDL-nummer MFCD00011300
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-namn oxozink
LEDER O=[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Oxide
Smältpunkt 1975 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i utspädd ättiksyra, mineralsyror, ammoniak, ammoniumkarbonat och fast alkalihydroxidlösning.
Formel vikt 81.37
Densitet 5.6
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.