Läs mer
Zinc Oxide, ReagentPlus™, 99.9%, Honeywell™
Produktkod. p-7120920 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
Produktkod. 15661760
Brand: Honeywell Research Chemicals 205532100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, powder, <5 μm particle size, 99.9%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-13-2
Molekylformel OZn
Molekylvikt (g/mol) 81.38
MDL-nummer MFCD00011300
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-namn oxozinc
LEDER O=[Zn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Oxide
Smältpunkt 1975°C
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Linjär formel ZnO
UN-nummer UN3077
Formel vikt 81.39g/mol
Procent renhet 99.90%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Poly Bottle
Densitet 5.6g/cu.cm