Läs mer
Zinkoxidförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjockt, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423825
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423825 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15423825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041124.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Zinkoxid används som tillsats i många material och produkter, inklusive gummi, plast, keramik, glas, cement, smörjmedel, färger, salvor, lim, tätningsmedel, pigment, livsmedel, batterier, ferriter, brandskyddsmedel och första hjälpen-tejper. Det används också i olja, fetter, ferriter, kosmetika, läkemedel, medicin, UV-beläggningar, lacker, keramik och textilier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxide sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 1314-13-2
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel OZn
MDL-nummer MFCD00011300
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Löslighetsinformation Löslig i utspädd syra. Olöslig i vatten och alkohol.
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Zn]
IUPAC-namn oxozink
Molekylvikt (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formel vikt 81.37
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.