Läs mer
Förstoftningsmål för zinkoxid, 76,2 mm (3,0 tum) dia. x 6,35 mm (0,250 tum) tjock, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. 15443825
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443825 1 Ea. Varje
1 options
Produktkod. 15443825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041126.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc oxide sputtering target
Namnnotering 76,2 mm (3,0 tum) diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
CAS 1314-13-2
Kvantitet 1 Ea.
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel OZn
MDL-nummer MFCD00011300
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Löslighetsinformation Löslig i utspädd syra. Olöslig i vatten och alkohol.
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Zn]
IUPAC-namn oxozink
Molekylvikt (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formel vikt 81.37
Procent renhet 99.9%