Läs mer
Zinkoxidsubstrat, 10x10x0,5 mm, polerad ena sidan, 0001 orientering, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496955
Change view
Kemiskt namn eller material:
Zinc Oxide Substrate
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
15496955 Zinc Oxide Substrate Varje
1 options
Produktkod. 15496955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045486.KT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
0001 Orientering
Zinkoxidsubstrat är ett av de lämpliga substraten för användning som halvledarapplikation med bredbandsgap. Den används också i kraftenhet, LED, sensor och detektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Oxide Substrate
Namnnotering Polerad ena sida
CAS 1314-13-2
Färg Vitt
Fysisk form Substrate
Kvantitet 1 Ea.
Molekylformel OZn
MDL-nummer MFCD00011300
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Löslighetsinformation Olöslig i vatten och alkohol. Löslig i syror och alkalier.
InChI-nyckel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Zn]
IUPAC-namn oxozink
Molekylvikt (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formel vikt 81.37
Odör Luktfritt
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.