Läs mer
Zinc Pentamethylenedithiocarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Pentamethylenedithiocarbamate |
| CAS | 13878-54-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H20 N2 S4 Zn |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Zinc','bis(1-piperidinecarbodithioato-κS1,κS1')-','(T-4)-, Zinc','bis(1-piperidinecarbodithioato)- (8CI), Zinc','bis(1-piperidinecarbodithioato-S,S')-','(T-4)-, 1-Piperidinecarbodithioic acid','zinc complex, Accelerator ZPD, Bis(piperidinocarbodithioato)zinc, Nocceler ZP, Vulkacit ZP, Vulkacit ZPD, ZP, Zinc N,N-pentamethylenedithiocarbamate, Zinc pentamethylenedithiocarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H11NS2.Zn/c2*8-6(9)7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | C1CCN(CC1)C(=S)[S-].C1CCN(CC1)C(=S)[S-].[Zn+2] |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.94 |
| Formel vikt | 383.9801 |
| Visa mer |