Läs mer
Zinkperklorathexahydrat, 99,997 % (metallbaserad bas)
Produktkod. 11498410
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498410 10 g 10g
11488410 50 g 50g
11408420 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044315.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 10025-64-6 | Cl2H12O14Zn | 372,362 g/mol
Används som mellanprodukter. Ett syntetiskt reagens för proteomikforskning. Zink(II)perklorathexahydrat är en mycket effektiv katalysator för öppning av epoxider av aminer som ger 2-aminoalkoholer i höga utbyten under lösningsmedelsfria förhållanden och med utmärkta kemo-, regio- och stereoselektiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-64-6
Molekylformel Cl2H12O14Zn
Molekylvikt (g/mol) 372.362
MDL-nummer MFCD00150370
InChI-nyckel PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc perchlorate hexahydrate, perchloric acid, zinc salt, hexahydrate, 2clo4.zn.6h2o, zinc diperchlorate hexahydrate, zinc perchlorate 6h2o, zincperchloratehexahydrate, zinc 2+ hexahydrate diperchlorate, zinc perchlorate hexahydrate, reagent grade, zinc, ion zn2+ hexahydrate diperchlorate ion, zinc perchlorate hexahydrate trace metals basis 10g
PubChem CID 202253
IUPAC-namn zink;diperklorat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc perchlorate hexahydrate
Smältpunkt 106 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.5
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.25 g/mL
Linjär formel Zn(ClO4)2·6H2O
UN-nummer UN1481
Merck Index 14,10148
Löslighetsinformation Löslig i etylalkohol och vatten.
Formel vikt 372,37 (264,28 vattenfattig)
Procent renhet 99.997%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.