Läs mer
Zinkperklorathexahydrat, reagenskvalitet
Beskrivning
Zinkperklorathexahydrat, katalyserar effektivt förestringen mellan nästan ekvimolära mängder karboxylsyror och alkoholerZinkperklorathexahydrat [Zn (ClO4) 2· 6H2O] visade sig vara en mycket effektiv katalysator för acylering av elektronbristande fenoler, steriskt hindrade alkoholer och elektronbristiga och steriskt hindrade aminer. Zink(II)perklorathexahydrat har visat sig vara en ny och effektiv katalysator för konjugattillsats av tioler tillα ,β -omättade ketoner under lösningsmedelsfria förhållanden vid rumstemperatur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc perchlorate hexahydrate |
| Smältpunkt | 106 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.5 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.25 g/mL |
| Linjär formel | Zn(ClO4)2·6H2O |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Zinc perchlorate hexahydrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc perchlorate hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.