Läs mer
Zinc peroxide, approximately 50% ZnO{2}
Produktkod. 15441547
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441547 500 g 500g
15431547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15441547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039635.36
Request Bulk or Custom Format
Härdare, gummiaccelerator
Zinkperoxid används som härdare, gummiaccelerator. har använts i en mängd olika miljöer, från medicin till estetik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-22-3
Molekylformel O2Zn
Molekylvikt (g/mol) 97.38
MDL-nummer MFCD00137469
InChI-nyckel IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc peroxide, zinc superoxide, zinc dioxide, zinc peroxide un1516 oxidizer, zinc peroxide, medicinal, unii-0i969dvm77, zinc peroxide, medicinal usp, zpo
PubChem CID 14809
LEDER [Zn++].[O-][O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc peroxide
Smältpunkt >150°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1516
Merck Index 14,10149
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn väteperoxid; zink
Formel vikt 97.38
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈50% ZnO2
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.