Läs mer
Zinkfosfat (orto), Puratronic™ , 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392108
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392108 5 g 5g
11302118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013013.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7779-90-0 | O8P2Zn3 | 386.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7779-90-0
Molekylformel O8P2Zn3
Molekylvikt (g/mol) 386.08
MDL-nummer MFCD00036282
InChI-nyckel LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
Synonym zinc phosphate, delaphos, trizinc diphosphate, zinc orthophosphate, trizinc phosphate, delaphos 2m, bonderite 40, granodine 80, microphos 90, granodine 16nc
PubChem CID 24519
IUPAC-namn trizink;difosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc phosphate (ortho)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Zn3(PO4)2
UN-nummer UN3077
Formel vikt 386.05
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 3.75 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.