Läs mer
Zinc phosphide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11353817
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353817 0.5 g 0.5g
11363817 2 g 2g
11373817 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11353817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035664.02
Request Bulk or Custom Format
Useful applications in photovoltaic cells. It is also employed as a laboratory chemical. | CAS: 1314-84-7 | P2Zn3
Zinkfosfid har användbara tillämpningar i solceller. Det används också som en laboratoriekemikalie. Det spelar en viktig roll inom medicin och läkemedel. Det fungerar som ett desinfektionsmedel vid spannmålslagring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-84-7
Molekylformel P2Zn3
MDL-nummer MFCD00049631
Specifikationer
Kokpunkt 1100°C
Kemiskt namn eller material Zinc phosphide
Smältpunkt 420°C
Fysisk form Agglomerated Powder
Kvantitet 0.5 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water and ethanol. Soluble in benzene.
Formel vikt 258.1
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.55
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.