Läs mer
Zinkfosfid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11373817
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373817 10 g 10g
11353817 0.5 g 0.5g
11363817 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035664.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Användbara tillämpningar i solceller. Den används också som laboratoriekemikalie. | CAS: 1314-84-7 | P2Zn3
Zinkfosfid har användbara tillämpningar i solceller. Det används också som en laboratoriekemikalie. Det spelar en viktig roll inom medicin och läkemedel. Det fungerar som ett desinfektionsmedel vid spannmålslagring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-84-7
Molekylformel P2Zn3
MDL-nummer MFCD00049631
Specifikationer
Kokpunkt 1100 °C
Kemiskt namn eller material Zinc phosphide
Smältpunkt 420 °C
Fysisk form Agglomerat krut
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 4.55
Linjär formel Zn3P2
UN-nummer UN1714
Löslighetsinformation Olöslig i vatten och etanol. Löslig i bensen.
Formel vikt 258.1
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.