Läs mer
Zinkfosfid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15462277
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462277 2 g 2g
15452277 0.5 g 0.5g
15472277 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045459.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-84-7 | Zn3P2
Zinkfosfid har användbara tillämpningar i solceller. Det används också som en laboratoriekemikalie. Det spelar en viktig roll inom medicin och läkemedel. Det fungerar som ett desinfektionsmedel vid spannmålslagring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-84-7
Molekylformel Zn3P2
MDL-nummer MFCD00049631
Specifikationer
Kokpunkt 1100°C
Kemiskt namn eller material Zinc phosphide
Smältpunkt 420°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1714
Merck Index 14,10152
Löslighetsinformation Insoluble in water and ethanol. Soluble in benzene.
Formel vikt 258.1
Procent renhet 99.999%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.55 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.