Läs mer
MedChemExpress Zinc phthalocyanine
Produktkod. 16461779
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16461779 1 g
1 options
Produktkod. 16461779 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY192041g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Zinc phthalocyanine is commonly applied in industry (catalysts, photoconductors) and biomedical (photodynamic therapy, PDT). Zinc phthalocyanine can be used to photooxidise cyclohexane.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 1 g
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMF : 2.7 mg/mL (4.67 mM; Need ultrasonic and warming)
Mål HBV
Molekylvikt (g/mol) 577.9 g/mol
CAS 14320-04-8
Synonym ZnPc